Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 96,20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenPreparation Note
Washed in 0.01 M EDTA, pH 7.0, and 0.15 M sodium chloride.
Other Notes
A source of DNA.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized cells | form lyophilized cells | form (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.) | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?