Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,20 |
Über diesen Artikel
Produktname
Minimum Essential Medium Eagle, Modified, with Earle′s salts and reduced NaHCO3. without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 0.85 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
MEM, das diese Modifikationen auch aufweist, enthält höhere Konzentrationen von Aminosäuren, sodass das Medium sich der Proteinzusammensetzung von kultivierten Säugetierzellen stärker annähert. MEM wird für die Kultivierung eines breiten Spektrums von Zellen eingesetzt, die in Monoschichten wachsen. Optionale Ergänzungen der Formulierungen, die entweder Hanks- oder Earle-Salze umfassen, mit nicht essenziellen Aminosäuren, erweiterten den Nutzen dieses Mediums.
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Modified, with Earle′s salts and reduced NaHCO3. without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With Earle′s salts, non-essential amino acids, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With Earle′s salts, L-alanyl-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components phenol red: 0.011 g/L | components sodium pyruvate: no | components glucose: 1.0 g/L (Dextro) | components stable glutamine: yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?