Salbutamol hemisulfate is not an anticholinergic. This compound is a β2-Adrenergic receptor agonist.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,20 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 300,00 € 255,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98%
solubility
1 M NaOH: 50 mg/ml, clear to slightly hazy, yellow-green
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility 1 M NaOH: 50 mg/ml, clear to slightly hazy, yellow-green | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salbutamol hemisulfate salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
is salbutamol an anticholinergic?