Merck
M2199
PMEG hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
9-[2-(Phosphonomethoxy)ethyl]guanine hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N5O5P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.19 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
BDVQXHFCXJXVND-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2CCOCP(O)(O)=O)C(=O)N1
InChI
1S/C8H12N5O5P.H2O/c9-8-11-6-5(7(14)12-8)10-3-13(6)1-2-18-4-19(15,16)17;/h3H,1-2,4H2,(H2,15,16,17)(H3,9,11,12,14);1H2
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PZ0158D6196SML2774
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥45 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Biochem/physiol Actions
The acyclic nucleotide 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)guanine (PMEG) forms an active phosphorylated metabolite, PMEG diphosphate (PMEGpp), in cells and causes cytotoxicity in dividing cells due to potent inhibition of the nuclear DNA polymerases resulting in inhibition of DNA synthesis and/or DNA repair.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bernhard Ellinger et al.
Viruses, 12(5) (2020-05-30)
HIV-1 infection is a complex, multi-step process involving not only viral, but also multiple cellular factors. To date, drug discovery methods have primarily focused on the inhibition of single viral proteins. We present an efficient and unbiased approach, compatible with