This product is a mixture of R and S stereoisomers.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 462,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.790,00 |
Über diesen Artikel
€ 136,00
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].O.CC(C([O-])=O)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O19P3S.4Li.H2O/c1-12(23(37)38)24(39)55-7-6-27-14(33)4-5-28-21(36)18(35)25(2,3)9-48-54(45,46)51-53(43,44)47-8-13-17(50-52(40,41)42)16(34)22(49-13)32-11-31-15-19(26)29-10-30-20(15)32;;;;;/h10-13,16-18,22,34-35H,4-9H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,36)(H,37,38)(H,43,44)(H,45,46)(H2,26,29,30)(H2,40,41,42);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t12?,13-,16-,17-,18+,22-;;;;;/m1...../s1
InChI key
ANDKBBZIPFWODN-WLVKLPLXSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥85% | description ≥95% (HPLC) | description ~90% (HPLC) |
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥85% | assay ≥95% (HPLC) | assay ~90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form - | form powder | form solid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this (S)-methylmalonyl-CoA?