Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 487,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C57H68N12O10/c1-31(2)50(69-56(78)48(26-35-30-63-43-16-8-5-13-39(35)43)67-53(75)45(23-32-18-20-36(70)21-19-32)65-52(74)40(59)27-49(71)72)57(79)68-47(25-34-29-62-42-15-7-4-12-38(34)42)55(77)66-46(24-33-28-61-41-14-6-3-11-37(33)41)54(76)64-44(51(60)73)17-9-10-22-58/h3-8,11-16,18-21,28-31,40,44-48,50,61-63,70H,9-10,17,22-27,58-59H2,1-2H3,(H2,60,73)(H,64,76)(H,65,74)(H,66,77)(H,67,75)(H,68,79)(H,69,78)(H,71,72)
InChI key
QQHOFZNACVKNHK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TACR2(6865)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), solid | description ≥95% (HPLC), solid | description sequence human, ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... TACR2(6865) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... IAPP(3375) | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[D-Lys16]-Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human, rat trifluoroacetate salt ≥95% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/111/948/6ae01370-0886-41d7-80ba-1654b40c4b25/640/6ae01370-0886-41d7-80ba-1654b40c4b25.jpg)