Fortfahren mit
M1156
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
≥98% (TLC, anhydrous)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H11O7Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC, anhydrous)
form
powder
optical activity
[α]25/D -61.0 to -59.0 °, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤2% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 7.5-12.5%
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)OC
InChI
1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,7+;/m0./s1
InChI key
MSQCUKVSFZTPPA-UDGZVUODSA-M
General description
Methyl β-D-glucuronide induces the production of the enzyme β-D-glucuronidase (GUS) in Escherichia coli.
Application
Methyl β-D-glucuronide sodium salt has been used to induce the production of Escherichia coli β-D-glucuronidase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4878A4394M8146
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (TLC, anhydrous)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
≤2% water (Karl Fischer)
impurities
<12% water (Karl Fischer)
impurities
<10% water (Karl Fischer)
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)