Fortfahren mit
G4878
D-Glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
<12% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cation traces
Na: <8.5%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P.Na.H/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14);;
InChI key
QSNQAUAPIDIXHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Glucosamine 6-phosphate has been used to accelerate enzyme-cleavage of DNA plasmids.
Biochem/physiol Actions
D-Glucosamine 6-phosphate, the natural form of glucosamine, is a monosaccharide produced during hexosamine biosynthesis pathway
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G550944001G0259
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
solubility
-
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)