Wichtige Dokumente
M0821
Moexipril -hydrochlorid
powder, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
H2O: 32 mg/mL
Ersteller
UCB Inc.
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C27H34N2O7.ClH/c1-5-36-27(33)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)28-17(2)25(30)29-16-20-15-24(35-4)23(34-3)14-19(20)13-22(29)26(31)32;/h6-10,14-15,17,21-22,28H,5,11-13,16H2,1-4H3,(H,31,32);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChIKey
JXRAXHBVZQZSIC-JKVLGAQCSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACE(1636)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.