Fortfahren mit
C7752
Cytochrom c aus Pferdeherz
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Synonym(e):
Cytochrom c aus Pferdeherz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 978,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.690,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.300,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
horse heart
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
form
powder
mol wt
12,384
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
Application
Cytochrom c wird in verschiedenen Forschungsstudien als Induktor der mitochondrienabhängigen Apoptose verwendet. Die Identifizierung und Überwachung von Oxidationsstellen in Cytochrom c kann Auswirkungen auf die Beurteilung von oxidativen stressbedingten Zuständen und Krankheiten haben. Es könnte potenziell als Biomarker zur Beurteilung des Ausmaßes der oxidativen Schädigung und der antioxidativen Kapazität von Zellen und Gewebe verwendet werden.
Cytochrom c eignet sich als Komponente von Phosphatpuffern für den Nachweis und die Bewertung der Komplex-IV-Aktivität mittels Blue Native Gel Electrophoresis (BN-PAGE). Es kann auch für den Nachweis von extrazellulärem Superoxid-Anion (ECSA) in isolierten Nierenphagozyten verwendet werden.
Die Reaktionsorte, an denen die Oxidation von Cytochrom c aus Pferden bei Behandlung mit H2O2 und UV genau stattfindet, sowie der Umfang der Oxidation wurden charakterisiert. Es wurde vorgeschlagen, dass man den Status dieser Oxidationsorte als einen Biomarker für den Oxidationszustand in einer Zelle verwenden könnte.
Biochem/physiol Actions
Cytochrom c ist in erster Linie als mitochondriales Protein mit Elektronencarrier Funktion bekannt. Der Übergang von Cytochrom c zwischen Eisen(II) und Eisen(III) innerhalb der Zelle macht es zu einem effizienten biologischen Elektronen-Transporter, und es spielt eine wichtige Rolle bei zellulären Oxidationen in Pflanzen und Tieren. Es wird allgemein als universeller Atmungskatalysator betrachtet, der eine wesentliche Elektronen-Brücke zwischen den lungengängigen Substraten und Sauerstoff bildet.
Cytochrom c wurde als wichtiger Mediator in den Signalwegen der Apoptose identifiziert. Die Freisetzung von mitochondrialem Cytochrom c in das Zytoplasma stimuliert die Apoptose und dient häufig als Indikator für den apoptotischen Prozess in der Zelle.
Preparation Note
Hergestellt mit Essigsäure ohne TCA.
Other Notes
Für weitere Informationen sehen Sie cytochrome c and electron transport at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2867C7150C3483
assay
≥95% (SDS-PAGE), ≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
-
biological source
human heart
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
~12,400
mol wt
11 kDa by SDS-PAGE
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrom c aus Pferdeherz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  2. How do I determine how much of Product C7752, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service ([email protected]).
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How should I store solutions of Product C7752, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Helpful?
  5. Is Product C7752, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.