Fortfahren mit
M062100
Amino-ON CPG
pore size 330 Å, 45-60 μmol/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
pore size
330 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
Legal Information
Dieses Produkt und seine Verwendung sind unter der US-Patentnummer 7.329.515 geschützt
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amino-ON CPG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)