Fortfahren mit
M061040
Phosphat-ON-Phosphoramidit
configured for MerMade
Synonym(e):
Phosphat-ON-Amidit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H62N7O11P
Molekulargewicht:
956.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
€ 359,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
compatibility
configured for MerMade
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OC(=O)NCCCNC(=O)C[C@@H](CC#N)OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C49H62N7O11P/c1-33(2)56(34(3)4)68(64-28-11-24-50)67-41(23-25-51)29-44(57)52-26-12-27-53-48(60)66-42-30-45(55-31-35(5)46(58)54-47(55)59)65-43(42)32-63-49(36-13-9-8-10-14-36,37-15-19-39(61-6)20-16-37)38-17-21-40(62-7)22-18-38/h8-10,13-22,31,33-34,41-43,45H,11-12,23,26-30,32H2,1-7H3,(H,52,57)(H,53,60)(H,54,58,59)/t41-,42+,43-,45-,68?/m1/s1
InChI key
MCGIOYZUTKDSIL-NNUNARBDSA-N
General description
Phosphat-ON-Phosphoramidit ist ein chemisches Phosphorylierungsreagens, das zum Einbringen einer Gruppe am 5′-Terminus eines Oligonukleotids verwendet werden kann. Chemische Phosphorylierung ist eine kostengünstige Alternative zu enzymatischen Phosphorylierungsverfahren und ermöglicht das Einbringen von terminalen Phosphatgruppen mit hohen Ausbeuten auf jedem gewünschten Maßstab. Wir haben Phosphat-ON-Phosphoramidit in Pulverform im Angebot, das die leichte Überwachung des Lösens des Reagens in Acetonitril ermöglicht.
Application
Die Anwendung von Phosphat-ON-Phosphoramidit ist vollständig mit gängigen Spaltungs- und Entschützungsverfahren am Ende der Oligonukleotidsynthese kompatibel. Phosphat-ON-Phosphoramidit umfasst Thymidinnukleosid, das beim Spaltungs- und Entschützungsverfahren von dem Oligonukleotid entfernt wird.
Other Notes
Die Hauptmerkmale von Phosphat-ON-Phosphoramidit sind folgende:
  • Die Pulverform ermöglicht die leichte Überwachung des Lösens und erleichtertdie Produkthandhabung
  • Vollständig mit gängigen Phosphoramiditreagenzien undSynthesebedingungen kompatibel
  • Mit schneller dG(dmf)-Entschützungschemie kompatibel: Das Oligonukleotidkann vom Träger gespaltet und in konzentriertem Ammoniakbei 55 °C in nur 2 Stunden entschützt werden
  • Umfasst eine DMT-Gruppe für die Trityl-Überwachung
  • Ist in einer 0,1-mol/l-Lösung von Acetonitril gut löslich
  • Hohe Kupplungseffizienz von ≥98,0 % unter gängigen DNA-Phosphoramidit-Kupplungsbedingungen
  • Spaltung von beiden Phosphat-Schutzgruppen durch ein β-Eliminierungsverfahren
Legal Information
Dieses Produkt ist unter der US-Patentnummer 7,276,598 geschützt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M061030M061080U211200
description
configured for MerMade
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
-
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
compatibility
configured for MerMade
compatibility
configured for ABI
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-ON-Phosphoramidit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)