Fortfahren mit
M0164
MES Heminatriumsalz
dry powder
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure Heminatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S·0.5Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.73
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 429,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
dry powder
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
General description
MES sodium salt is commonly employed as buffer.
Application
MES hemisodium salt may be employed as buffer to investigate the two-dimensional and three-dimensional (3D) patterns within multilayered poly(ethylene glycol) diacrylate (PEG-DA) hydrogels.[1]
Packaging
foil pouches
Preparation Note
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium MES buffer, pH 6.1 at 25°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M8902T1030RDD031
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
dry powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
-
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
pKa 
6.1
pKa 
-
pKa 
6.1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Heminatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)