Merck
L9905
Sigma-Aldrich
Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H68N16O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
829.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Zusammensetzung
Peptide content, ≥60%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CCCCN)C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C34H68N16O8/c1-18(2)17-24(29(55)47-21(10-6-14-43-32(37)38)27(53)48-23(31(57)58)12-8-16-45-34(41)42)49-30(56)25(19(3)51)50-28(54)22(11-7-15-44-33(39)40)46-26(52)20(36)9-4-5-13-35/h18-25,51H,4-17,35-36H2,1-3H3,(H,46,52)(H,47,55)(H,48,53)(H,49,56)(H,50,54)(H,57,58)(H4,37,38,43)(H4,39,40,44)(H4,41,42,45)
InChIKey
QUJRRXNRGVULBH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Protein kinase C substrate derived from EGF receptor
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)