Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.87
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-949-1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
tomato
assay
≥90%
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI key
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
General description
Lycopene is a naturally occurring red pigment, which belongs to the family of carotenoids. It is found in tomatoes, watermelon and papaya. Lycopene has antioxidant property.
Application
Lycopene has been used:
- in high performance liquid chromatography (HPLC) to determine its concentration in liver, kidney and lung tissue
- to induce urokinase plasminogen activator receptor (uPAR) IN prostate cancer cell line
- in Raman chemical imaging system to detect and visualize its internal distribution
Biochem/physiol Actions
Der antioxidative Mikronährstoff von Tomaten wird mit einem verringerten Risiko für Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen in Verbindung gebracht. Er verstärkt die Gap-Junction-Kommunikation zwischen Zellen durch die Hochregulierung von Connexin-43 und verringert die Proliferation von Krebszellen in Kultur. Hemmt die Cholesterinsynthese und verstärkt den Abbau von Low-density Lipoprotein.
Packaging
sealed ampule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lycopin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?