The minimum activity of this enzyme is 20 units per milligram. A survey of recent lots indicates a typical range of 45 - 50 units per milligram. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l9795#product-documentation
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 212,00 |
100 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 375,00 |
500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.510,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
biological source
bacterial (Aerococcus viridans)
form
lyophilized powder
mol wt
80 kDa (gel filtration)
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Als Zusatz zum Kulturmedium zur Umwandlung von extrazellulärem Lactat in Pyruvat
- Beschichtung von Glasperlen für den elektrochemischen Nachweis von Lactat in einer Einzelzelle durch ein Push-Pull-Mikroströmungssystem
- Beschichtung von sternförmigen Gold-Nanopartikeln (GNPs) für den gleichzeitigen kolorimetrischen Nachweis von Lactat und anderen Biomarkern in Speichel durch eine papierbasierte Multiplex-Vorrichtung.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder, ≥70 units/mg solid | description ≥90 U/mg | description Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein |
| biological source bacterial (Aerococcus viridans) | biological source - | biological source - | biological source rabbit muscle |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 80 kDa (gel filtration) | mol wt - | mol wt - | mol wt 140 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the activity of this enzyme (U/g)?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, I am a research chemist. I would kindly like to know the excipients present in Lactate Oxidase from Aerococcus viridans L9795. Thank you in advance.
1 answer-
This freeze-dried preparation contains the following components:
Recombinant Lactate Oxidase at 15-20%
Sucrose at 50-84%
Potassium Phosphate monobasic at 1-30%Helpful?
-