Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
fish (lungfish)
biological source
fish (lungfish)
form
powder
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?