Merck
L7257
Sigma-Aldrich
Leucomalachitgrün
Synonym(e):
4,4′-Benzyliden-bis-(N,N-dimethylanilin)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH[C6H4N(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.47
Beilstein:
2140506
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
InChIKey
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable