Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.2 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 401,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Lactacystin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
potency
4 nM Ki (proteasome inhibitor)
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H24N2O7S/c1-6(2)10(19)15(11(20)7(3)12(21)17-15)14(24)25-5-9(13(22)23)16-8(4)18/h6-7,9-11,19-20H,5H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,21)(H,22,23)/t7-,9+,10+,11+,15-/m1/s1
InChI key
DAQAKHDKYAWHCG-RWTHQLGUSA-N
General description
Application
- als Proteasom-Inhibitor zur Hemmung des Proteinabbaus
- zur Hemmung der proteasomalen Aktivität von Zellen bei bildgebenden Verfahren mit lebenden Zellen (Live Cell Imaging)
- zur Blockierung der proteasomalen Proteolyse in humanen monozytären dendritischen Zellen (MoDCs) für 24 h
- zur unilateralen Injektion von Tieren, um nigrostriatale Läsionen hervorzurufen
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description Lactacystin, Synthetic, CAS 1258004-00-0, is an irreversible inhibitor of 20S proteasome inhibitor (IC50 = 500 nM). A covalent inhibitor of the chymotrypsin & trypsin-like activities of proteasome. | description - | description A highly specific, cell-permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor. |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form solid | form film | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: 50 mg/mL, water: soluble | solubility DMSO: soluble 25 mg/mL | solubility DMSO: 3 mg/mL |
| potency 4 nM Ki (proteasome inhibitor) | potency - | potency - | potency - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?