Direkt zum Inhalt
L5408
LY-171,883
≥98% (TLC)
Synonym(e):
5-[4-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butyl]-1H-tetrazole, Tomelukast
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
SMILES string
CCCc1c(O)c(ccc1OCCCCc2nnn[nH]2)C(C)=O
InChI
1S/C16H22N4O3/c1-3-6-13-14(9-8-12(11(2)21)16(13)22)23-10-5-4-7-15-17-19-20-18-15/h8-9,22H,3-7,10H2,1-2H3,(H,17,18,19,20)
InChI key
MWYHLEQJTQJHSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist; PPARα and PPARγ agonist.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)