Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,20 |
Über diesen Artikel
€ 75,20
material
white
packaging
pkg of 240 labels (20 sheets of 12 labels)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-3020
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
3.0 in. × 2.0 in.
General description
Features and Benefits
- Halten Temperaturen von -196 °C bis 150 °C stand, wie etwa flüssigem und gasförmigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern (100 °C), Autoklavieren und moderaten Ofentemperaturen (150 °C).
- Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel.
- Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
- Die hitzebeständigen, flach bleibenden Bögen sind speziell beschichtet, um Laserdruck zu ermöglichen, und bleiben in Laserdruckern nicht hängen.
- Hergestellt aus einem flexiblen Polyolefin†-Etikettenmaterial und Acrylklebstoff.
- Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich mit Temperaturschwankungen zusammen, was eine stets starke Klebeverbindung gewährleistet.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description white, L × W 3.0 in. × 2.0 in. | description white, L × W 1.5 in. × 0.75 in. | description orange, L × W 2.625 in. × 1.0 in., pkg of 600 labels 20 sheets of 30 labels | description blue, L × W 2.625 in. × 1.0 in., pkg of 600 labels 20 sheets of 30 labels |
| L × W 3.0 in. × 2.0 in. | L × W 1.5 in. × 0.75 in. | L × W 2.625 in. × 1.0 in. | L × W 2.625 in. × 1.0 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-3020 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-1200 | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-1258-O | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-1258-B |
| material white | material polyolefin , white | material - | material - |
| packaging pkg of 240 labels (20 sheets of 12 labels) | packaging pkg of 1200 labels 20 sheets of 60 labels | packaging pkg of 600 labels 20 sheets of 30 labels | packaging pkg of 600 labels 20 sheets of 30 labels |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Tags®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?