Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,20 |
Über diesen Artikel
€ 75,20
material
polyolefin , red
packaging
pack of 2,380 ea (119 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-2380-R
parameter
70 to -196 °C temp. range
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
15/16 in. × 1/2 in.
General description
Features and Benefits
- Halten Temperaturen von –196 °C bis 150 °C stand, wie etwa flüssigem und gasförmigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern (100 °C), Autoklavieren und moderaten Ofentemperaturen (150 °C).
- Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel.
- Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
- Die hitzebeständigen, flach bleibenden Bögen sind speziell beschichtet, um Laserdruck zu ermöglichen, und bleiben in Laserdruckern nicht hängen.
- Hergestellt aus einem flexiblen Polyolefin†-Etikettenmaterial und Acrylklebstoff.
- Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich mit Temperaturschwankungen zusammen, was eine stets starke Klebeverbindung gewährleistet
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description red, L × W 15/16 in. × 1/2 in. | description blue, L × W 15/16 in. × 1/2 in. | description green, L × W 15/16 in. × 1/2 in. | description yellow, L × W 15/16 in. × 1/2 in. |
| L × W 15/16 in. × 1/2 in. | L × W 15/16 in. × 1/2 in. | L × W 15/16 in. × 1/2 in. | L × W 15/16 in. × 1/2 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-2380-R | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-2380-B | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-2380-G | manufacturer/tradename Diversified Biotech LCRY-2380-Y |
| material polyolefin , red | material polyolefin , blue | material polyolefin , green | material yellow , polyolefin |
| packaging pack of 2,380 ea (119 labels per sheet) | packaging pack of 2,380 (119 labels per sheet) | packaging pack of 2,380 (119 labels per sheet) | packaging pack of 2,380 ea (119 labels per sheet) |
| parameter 70 to -196 °C temp. range | parameter 70 to -196 °C temp. range | parameter 70 to -196 °C temp. range | parameter 70 to -196 °C temp. range |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Babies®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?