L4275
Leinsamenöl
suitable for insect cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4795 (lit.)
Dichte
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)