Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C324H478N94O90S8
Molekulargewicht:
7386.36
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
form
solid
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
mouse ... CACNA1G(12291), CACNA1H(58226), CACNA1I(239556)
rat ... CACNA1G(29717), CACNA1H(114862), CACNA1I(56827)
General description
Application
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?