Merck
K0252
Sigma-Aldrich
[D-Arg2]-Kyotorphin acetate salt
≥97% (TLC)
Synonym(e):
Tyr-D-Arg
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N5O4 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97% (TLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Analgesic effect is six times that of kyotorphin
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Studies on peptides. XCIV. Synthesis and activity of kyotorphin and its analogs.
H Yajima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(6), 1935-1938 (1980-06-01)