Merck
K0145
KALA Amphipathic Peptide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H-Trp-Glu-Ala-Lys-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-His-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Lys-Ala-Cys-Glu-Ala-OH
Molekulargewicht:
3131.82
UNSPSC Code:
12352202
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suan P Quah et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 108(3), 834-844 (2019-06-25)
We report the structural and mechanical behavior of multicomponent hydrogels comprising the commercial poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) block copolymer F127 and alginate. Previous studies on this system have shown thermoreversible behavior in shear rheology. Here we explore the properties of