Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 24,00 € 20,40 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 |
Über diesen Artikel
€ 20,40
Listenpreis€ 24,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
General description
Jack beans or Carnavalia ensiformis is a leguminous plant rich in proteins that produces mass amounts of green fodder. It is a source of feed supplement for dwarf goats.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized powder | form fine powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jack beans
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?