Merck
IPSC0028
Sigma-Aldrich
iPSC EPITHELIAL-1
human (Caucasian female, 24 years old)
Synonym(e):
iPS-Zellen human
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.81
product name
iPSC EPITHELIAL-1,
Biologische Quelle
human (Caucasian female, 24 years old)
Form
liquid
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Mit OSKM-Retrovirus gewonnene iPS-Zelllinie. Die Linien wurden auf exogenes Gen-Silencing und eine gleichzeitige Expression von entsprechenden endogenen Genen untersucht.
Anwendung
Das Einfriermedium ist CryoStor® Zellkryokonservierungsmedium, Kat.-Nr. C2874.
Das empfohlene Kulturmedium ist Stemline Pluripotent Medium, Kat.-Nr. S1202, mit Extra Cellular Matrix, Kat.-Nr. E1270.
Die Medienerneuerung wechselt täglich
Die Zellplattierungsdichte beträgt ~20.000 Zellen/cm2
Tauen Sie das Fläschchen durch sanftes Schütteln in einem Wasserbad bei 37 °C schnell auf (~2 Minuten); der Deckel des Fläschchens bleibt dabei außerhalb des Wassers. Mit 70 % Ethanol dekontaminieren, 9 ml Kulturmedium zugeben und bei 200 x g (5 Minuten lang) zentrifugieren. In Komplettkulturmedium erneut suspendieren und bei 37 °C unter einer Atmosphäre mit 5 % CO2 inkubieren.
iPSC EPITHELIAL-1 wurde zum Entwickeln eines Assays und zum Entwickeln eines Modells zum Nachweis von Tau-Aggregaten eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die iPS-Zelllinie exprimiert normale Pluripotenzmarker (d. h. Tra1-60, Oct3/4, Nanog) mittels ICC- und/oder PCR-Verfahren. Die Zelllinie behält außerdem die Kapazität, durch spontane Embryoidkörperdifferenzierung in alle drei Keimschichten zu differenzieren und ist karyotypisch normal.
Qualität
Für Mycoplasma, Sterilität, Lebensfähigkeit nach dem Einfrieren, STR-Analyse zur Zelllinienidentifikation und COI-Analyse zur Zelllinienspeziesbestätigung geprüft.
Rechtliche Hinweise
Kyoto-Label-Lizenz:
1. Lizensierte SA pluripotente Produkte - [lizensierte iPS-Zellen und lizensierte iPS-Zell-Kit-Produkte (Komponenten, die zum Erzeugen von iPS-Zellen verwendet werden)]
(ii) Der Endanwender darf SA pluripotente Produkte und deren Derivate nicht für andere Zwecke als die interne Forschung des Endanwenders nutzen; der Endanwender darf SA pluripotente Produkte und ihre Derivate nicht für kommerzielle Zwecke* verwenden.′
(ii) Falls der Endanwender wünscht, SA pluripotente Produkte und deren Derivate für kommerzielle Zwecke zu nutzen, muss der Endanwender AJ kontaktieren und die erforderliche Lizenz aushandeln.
(iii) Der Endanwender darf keine SA pluripotenten Produkte und deren Derivate an Dritte übertragen, verkaufen oder bereitstellen, es sei denn, der Endanwender überträgt SA pluripotente Produkte und ihre Derivate ausschließlich an Bona-Fide-Mitarbeitende und/oder Subunternehmen, die Forschungsaktivitäten ohne kommerzielle Zwecke* allein für die Forschung des Endanwenders (aber nicht für finanzielle Vorteile des Endanwenders) im Auftrag und unter der direkten Kontrolle des Endanwenders durchführen.′′
(iv) Der Endanwender darf SA pluripotente Produkte und deren Derivate nicht zur Verabreichung und therapeutischen Verwendung bei Menschen/Tieren, für diagnostische und/oder prophylaktische Zwecke, einschließlich aber nicht beschränkt auf klinische Anwendungen, Zelltherapie, Transplantation und/oder regenerative Medizin, einsetzen.
(v) Durch den Verkauf von SA pluripotenten Produkten werden weder ausdrücklich noch stillschweigend andere Rechte übertragen.
* Zu kommerziellen Zwecken zählt die Verwendung von SA pluripotenten Produkten und deren Derivaten (i) zur Herstellung von verwandten Produkten (d. h. Kulturmedium und Ausrüstung), die an Dritte verteilt oder verkauft werden; (ii) zum Bereitstellen einer Dienstleistung, von Informationen oder von Daten an Dritte, und (ii) zum kommerziellen Screening von Wirkstoffen zum Zweck der Entwicklung der Verbindung für den kommerziellen Verkauf.
2. Lizensierte differenzierte Zellen
(ii) Der Endanwender darf lizensierte differenzierte Zellen nicht für andere Zwecke als die interne Forschung des Endanwenders nutzen.′ Zur Verdeutlichung: Der Endanwender darf lizensierte differenzierte Zellen für Forschungszwecke in Screening-Anwendungen, einschließlich Hochdurchsatz-Screening mit kleinen Molekülen, Antikörpern, Proteinen, Peptiden, miRNA und Screening mit großen Molekülen nutzen.
(ii) Der Endanwender darf lizensierte differenzierte Zellen gemäß Abschnitt 2(iii) des Kundenhinweises übertragen, verteilen oder bereitstellen.
(iii) Der Endanwender darf lizensierte differenzierte Zellen nicht zur Verabreichung und therapeutischen Verwendung bei Menschen/Tieren, für diagnostische und/oder prophylaktische Zwecke, einschließlich aber nicht beschränkt auf klinische Anwendungen, Zelltherapie, Transplantation und/oder regenerative Medizin, einsetzen.
(iv) Durch den Verkauf von lizensierten differenzierten Zellen werden weder ausdrücklich noch stillschweigend andere Rechte übertragen.
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Using Human iPSC-Derived Neurons to Model TAU Aggregation
An Verheyen
PLoS ONE, 10(12) (2015)
Development of a Scalable,
High-Throughput-Compatible Assay to
Detect Tau Aggregates Using iPSC-Derived
Cortical Neurons Maintained in a
Three-Dimensional Culture Format
X. Medda
Journal of Biomolecular Screening (2016)
Artikel
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.