Merck
I9531
Imiloxan hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2yl)methyl]-1-ethyl-1H-imidazole hydrochloride, RS 21361
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
ANDJPJNFVJXEKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
Cl[H].CCn1ccnc1CC2COc3ccccc3O2
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-2-16-8-7-15-14(16)9-11-10-17-12-5-3-4-6-13(12)18-11;/h3-8,11H,2,9-10H2,1H3;1H
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble 30 mg/mL
Quality Level
Gene Information
human ... ADRA2B(151)
Biochem/physiol Actions
Selective α2B-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fatih İlkaya et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 122, 1-6 (2014-03-04)
It has been shown that imipramine, a tricyclic antidepressant (TCA), is a potent analgesic agent. However, the effect of imipramine on visceral pain has not been extensively investigated. In the current study, our aim was to characterise the putative analgesic