Merck
I9512
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetylglycine
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
IAA-Gly
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)