Merck
I9504
Sigma-Aldrich
Iodmethan-d3
Synonym(e):
Methyliodid-d3
About This Item
Lineare Formel:
CD3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.96
Beilstein:
1732026
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Dampfdichte
4.89 (vs air)
Brechungsindex
n20/D 1.5262 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−66.5 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)