Fortfahren mit
I8280
Indomethacin
meets USP testing specifications
Synonym(e):
1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indol-Essigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.79
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-186-5
Beilstein/REAXYS Number:
497341
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0%
form
powder
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI key
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclooxygenase (COX)-Inhibitor, der relativ selektiv auf COX-1 ist
Used as a non-selective inhibitor of cyclooxygenases, COX1 and COX2, leading to reduced prostaglandin biosynthesis from arachidonic acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I7378405268111902
description
meets USP testing specifications
description
98.0-102.0%, meets EP testing specifications
description
A non-steroidal anti-inflammatory, cell permeable, antipyretic agent.
description
99%
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
-
assay
98.0-102.0%
assay
98.0-102.0% (in accordance with EP)
assay
≥98% (by assay)
assay
99%
Gene Information
human ... ALB(213), ALOX5(240), ELA2(1991), GPR44(11251), IL1A(3552), PLA2G1B(5319), PTGDR(5729), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689), Ptgdr(19214), Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219), Ptgs1(19224), Ptgs2(19225)
rat ... Alox5(25290), Ptgs1(24693), Ptgs2(29527)
Gene Information
human ... ALB(213), ALOX5(240), ELA2(1991), GPR44(11251), IL1A(3552), PLA2G1B(5319), PTGDR(5729), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689), Ptgdr(19214), Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219), Ptgs1(19224)
rat ... Alox5(25290), Ptgs1(24693), Ptgs2(29527)
Gene Information
-
Gene Information
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
meets EP testing specifications
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indomethacin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)