Fortfahren mit
I7160
IMS2186
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
3-[1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-meth-(E)-ylidene]-6-methyl-chroman-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1O)\C=C2/COc3ccc(C)cc3C2=O
InChI
1S/C18H16O4/c1-11-3-5-16-14(7-11)18(20)13(10-22-16)8-12-4-6-17(21-2)15(19)9-12/h3-9,19H,10H2,1-2H3/b13-8+
InChI key
BZCADTHMZLYKAR-MDWZMJQESA-N
Biochem/physiol Actions
IMS2186 is an anti-proliferative and anti-angiogenic agent. Apparently IMS2186 blocks the cell cycle at G2 and inhibits the production of PGE2/TNF-α. IMS2186 inhibits cell growth in vitro in tumor cells, non-transformed fibroblasts, and retinal pigment epithelial cells. IMS2186 inhibits angiogenesis (IC50 = 0.1 μM) and cell migration. Intraocular injection of IMS2186 could be a long-lasting effective treatment for CNV (choroidal neovascularization) in AMD (age-related macular degeneration) with a reduction in scarring and related visual loss.
IMS2186 is an anti-proliferative and anti-angiogenic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3074T3577SML1981
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)