Fortfahren mit
I7033
6′-Iodoresiniferatoxin
amorphous semi-solid
Synonym(e):
6-I-RTX, Resiniferonyl 20-(4-hydroxy-2-iodo-5-methoxyphenylacetate 9,13,14-ortho(phenylacetate)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H39O9I
Molekulargewicht:
754.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
amorphous semi-solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
amorphous semi-solid
color
colorless to white
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(CC(=O)OCC2=CC3C4O[C@]6(Cc5ccccc5)O[C@]4(C[C@@H](C)[C@]3(O6)C7C=C(C)C(=O)[C@@]7(O)C2)C(C)=C)c(I)cc1O
InChI
1S/C37H39IO9/c1-20(2)35-16-22(4)37-26(33(35)45-36(46-35,47-37)18-23-9-7-6-8-10-23)12-24(17-34(42)30(37)11-21(3)32(34)41)19-44-31(40)14-25-13-29(43-5)28(39)15-27(25)38/h6-13,15,22,26,30,33,39,42H,1,14,16-19H2,2-5H3/t22-,26?,30-,33-,34-,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
IITCVPTZKLXSKQ-DCLOTLOASA-N
Biochem/physiol Actions
VR1 vanilloid receptor partial agonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0472H5257382149
description
amorphous semi-solid
description
≥97% (HPLC)
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
The Histone Deacetylase Inhibitor III, also referenced under CAS 251456-60-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
form
amorphous semi-solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless to white
color
white to beige
color
yellow to brown
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)