Merck
I4022
Sigma-Aldrich
Wasserstoff-Ionophor II
Synonym(e):
4-Nonadecyl-pyridin, ETH 1907, Proton-Ionophor II
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H43N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.60
Beilstein:
217205
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
InChIKey
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch