Fortfahren mit
I3636
Acridin-Mutagen ICR 191
Synonym(e):
6-Chlor-9-[3-(2-chlorethylamino)-propylamino]-2-methoxyacridin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 869,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21Cl2N3O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.22
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-129-4
Beilstein/REAXYS Number:
8176205
MDL number:
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
solubility
DMSO: soluble
Quality Segment
suitability
suitable for Ames test in Salmonella and E. coli (Frameshift mutagenic standard)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(NCCCNCCCl)c2c1
InChI
1S/C19H21Cl2N3O.2ClH/c1-25-14-4-6-17-16(12-14)19(23-9-2-8-22-10-7-20)15-5-3-13(21)11-18(15)24-17;;/h3-6,11-12,22H,2,7-10H2,1H3,(H,23,24);2*1H
InChI key
LMEMIKWTNPWYMI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Q28768.20265662933
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
5666 g/L
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
suitability
suitable for Ames test in Salmonella and E. coli (Frameshift mutagenic standard)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)