Fortfahren mit
I2536
ICI 192605
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4Z)-rel-, 4(Z)-6-(2-o-chlorophenyl-4-o-hydroxyphenyl-1,3-dioxan-cis-5-yl) hexenoic acid, 4-Hexenoic acid, 6-[(2R,4R,5S)-2-(2-chlorophenyl)-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-dioxan-5-yl]-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23ClO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 287,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC\C=C/C[C@H]1CO[C@H](O[C@H]1c2ccccc2O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C22H23ClO5/c23-18-11-6-4-9-16(18)22-27-14-15(8-2-1-3-13-20(25)26)21(28-22)17-10-5-7-12-19(17)24/h1-2,4-7,9-12,15,21-22,24H,3,8,13-14H2,(H,25,26)/b2-1-/t15-,21+,22+/m0/s1
InChI key
WHUIENZXNGAHQI-YGPRPMEGSA-N
Biochem/physiol Actions
ICI 192605 is a potent thromboxane A2 receptor antagonist. It inhibits platelet aggregation and can reverse the effects of vasoconstrictors such as TXA2 or PGD2. ICI 192605 can reverse vasoconstriction induced by inhibition of NO production by L-NEMA, which leads to an increase in TXA2 release.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2121A8227SML0140
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)