Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 € 145,35 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
yellow
mp
130 °C
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.93 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, chloroform: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(OC1=CC=C(C[C@@H](C(N2CCN(C3=CC=CC=C3)CC2)=O)N(C)S(C4=CC=CC5=C4C=CN=C5)(=O)=O)C=C1)(C6=CC=CC7=C6C=CN=C7)=O
InChI
1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3/t35-/m0/s1
InChI key
RJVLFQBBRSMWHX-DHUJRADRSA-N
Gene Information
human ... P2RX7(5027)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95%, powder | description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥95% | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.93 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, chloroform: 20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble | solubility DMSO: >15 mg/mL |
| color yellow | color white to beige | color white | color yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KN-62
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?