Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Na3O7 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.07 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥93%
assay
≥93%
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.H2O/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
BPEHKAXIRZOKIS-UHFFFAOYSA-K
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?