Merck
I0375
Sigma-Aldrich
4-Imidazolessigsäure -hydrochlorid
Synonym(e):
(4-Imidazolyl)-essigsäure -hydrochlorid, I4AA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.57
Beilstein:
3701591
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChIKey
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
kompetitiver Antagonist an GABAC-Rezeptoren
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - Solvent
Flammpunkt (°C)
87 °C - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)