Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?