Fortfahren mit
HT1003
Methenamin Silbersalz
Synonym(e):
Silver methenamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
6 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 317,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
packaging
vial of 110 mg
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Für die Verwendung mit dem Silberfärbungs-Verfahren (Modifiziertes GMS) Nr. HT100.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D93503D3132179647
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the composition of the Silver Methanamine reagent HT1003?
    1 answer
    1. If the HT1003 reagent is navailable for shipping, it is advised to prepare a 3% methanamine solution and a 5% silver nitrate solution. It's important to note that the exact composition of HT1003 is proprietary and not disclosed. Therefore, if using an alternative formulation, it will be necessary to closely monitor the slide development to ensure the proper degree of staining is achieved. It is recommended to check the development process early and frequently until the desired staining results are obtained.