Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS234521
Feature:
Holds Small wipes box
Material:
clear acrylic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear acrylic
feature
Holds Small wipes box
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234521
L × W × D
118 mm × 122 mm × 84 mm
General description
The clear acrylic Lab Wipe Holder holds Kimwipe and other major brand′s size boxes.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description small, L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm, clear acrylic | description large, L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm, clear acrylic | description clear acrylic | description Fits 2 glove boxes, clear acrylic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234521 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234522 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471B |
| feature Holds Small wipes box | feature Holds Large wipes box | feature Holds 1 box | feature Holds 2 boxes |
| material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic |
| L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm | L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm | L × W × D - | L × W × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lab wipe holder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?