Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
3 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 37,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20623
Material:
natural rubber , red
€ 37,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
natural rubber , red
packaging
pack of 3 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20623
L × O.D. × diam.
106 mm × 41 mm × 4.5-6.5 mm, (hole diam)
capacity
15 mL
General description
The Safety Bulb Pipette Filler, made of natural rubber, features a white ABS attachment containing a silicone conical adapter that seals around pipettes without twisting.
Features and Benefits
- Pipette does not contact hard plastic, which reduces the risk of cracking and chipping
- 15 mL volume, 4.2 in L x 1.6 in outer dia. x 0.2-0.3 in hole dia. (106 mm L x 41 mm OD x 4.5-6.5 mm hole dia.)
- Elastic band for hanging on reagent bottle or wrist
- Filler fits standard size pipettes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material natural rubber , red | material red silicone bulb | material rubber , silicone | material red natural rubber bulb |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20623 | manufacturer/tradename SILRED-001 | manufacturer/tradename Bel-Art H37888-0000 | manufacturer/tradename RED-001 |
| L × O.D. × diam. 106 mm × 41 mm × 4.5-6.5 mm, (hole diam) | L × O.D. × diam. - | L × O.D. × diam. - | L × O.D. × diam. - |
| capacity 15 mL | capacity - | capacity - | capacity - |
| packaging pack of 3 ea | packaging - | packaging pkg of 1 ea | packaging - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?