Fortfahren mit
HS20613
Manual pipette racks
double, red plastic
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122801
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20613
Feature:
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red plastic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red plastic
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20613
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
size
291x88x401 mm
General description
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS20612Z676020Z692964
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20613
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20612
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20611
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20615M
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red plastic
material
blue plastic
material
clear acrylic rack
material
-
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
W × D × H
-
size
291x88x401 mm
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manual pipette racks
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)