Fortfahren mit
HS15994P
Premium slide box
100 place, foam, red plastic
Synonym(e):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15994P
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
nickel closure, red plastic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
nickel closure, red plastic
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994P
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Features and Benefits
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS15996BHS15989CHS15994E
description
100 place, foam, red plastic
description
50 place, cork lining, red plastic
description
25 place, cork lining, red plastic
description
100 place, cork lining, white plastic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994P
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15996B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994E
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
material
nickel closure, red plastic
material
nickel closure, red plastic
material
nickel closure, red plastic
material
nickel closure, white plastic
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
209 × 86 × 35 mm
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)