Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120768
Feature:
to hold 80 x 20-25 mm tubes
Material:
blue , high-density polyethylene coating
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
blue , high-density polyethylene coating
feature
to hold 80 x 20-25 mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120768
L × W × H
11.4 in. (29 cm) × 9.1 in. (23 cm) × 3.1 in. (8 cm)
General description
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Features and Benefits
- Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
- Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
- Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
- Square wells and three deck levels help keep tubes secure
- Autoclavable
- Mesh Bottom Support
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coated Wire Tube Rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?