Fortfahren mit
HS120085
Coated Wire Tube Rack
to hold, 12 x 25 mm tubes, blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120085
Feature:
to hold 12 x 25 mm tubes
Material:
blue , high-density polyethylene coating
Packaging:
pack of 1 ea
€ 27,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue , high-density polyethylene coating
feature
to hold 12 x 25 mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120085
L × W × H
17.6 cm (6.93 in.) × 6.76 cm (2.66 in.) × 3.2 cm (1.26 in.)
General description
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Features and Benefits
  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • Autoclavable
  • Mesh Bottom Support
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120087HS120086HS120089
description
to hold, 12 x 25 mm tubes, blue
description
to hold, 12 x 33 mm tubes, blue
description
to hold, 20 x 25 mm tubes, blue
description
to hold, 72 x 13 mm tubes, blue
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120085
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120087
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120086
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120089
feature
to hold 12 x 25 mm tubes
feature
to hold 12 x 33 mm tubes
feature
to hold 20 x 25 mm tubes
feature
to hold 72 x 13 mm tubes
material
blue , high-density polyethylene coating
material
blue , high-density polyethylene coating
material
blue , high-density polyethylene coating
material
blue , high-density polyethylene coating
L × W × H
17.6 cm (6.93 in.) × 6.76 cm (2.66 in.) × 3.2 cm (1.26 in.)
L × W × H
22.4 cm (8.82 in.) × 8.36 cm (3.29 in.) × 6.0 cm (2.36 in.)
L × W × H
29.14 cm (11.47 in.) × 15.54 cm (6.12 in.) × 3.2 cm (1.26 in.)
L × W × H
205.7 mm × 104.1 mm × 66 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coated Wire Tube Rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)