Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,10 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41103913
€ 40,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100506
compatibility
Heathrow Scientific HS100503, Heathrow Scientific HS100504
General description
Lid for Gusto high speed mini centrifuge.
Legal Information
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description to hold, 0.2 mL tubes (4 x 8 Strip) | description - | description to hold, 6 x 5 mL tubes |
| compatibility Heathrow Scientific HS100504, Heathrow Scientific HS100503 | compatibility Heathrow Scientific HS10050 | compatibility - | compatibility Heathrow Scientific HS10050 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100506 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100504 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS100505 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120623 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?