Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
24111500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS10044H
Feature:
Holds 1 x bag
Material:
epoxy (coated steel)
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
epoxy (coated steel)
feature
Holds 1 x bag
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS10044H
W × L
91 mm × 128 mm
color
red
General description
Epoxy coated steel wire holder for Biohazard Bags
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description W × L 91 mm × 128 mm, red | description Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire) | description white holder | description Holds 1 x 50 mL tube |
| feature Holds 1 x bag | feature Holds 3 boxes | feature holds 1 x Glove box | feature Holds 1 x 50 mL tube |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS10044H | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23458 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23457 | manufacturer/tradename Bel-Art F18794-0003 |
| material epoxy (coated steel) | material epoxy-coated (steel wire) | material high-density polypropylene (coated steel wire), white holder | material epoxy-coated (steel) |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| W × L 91 mm × 128 mm | W × L - | W × L - | W × L - |
| color red | color - | color - | color - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?